Learn More
Gel de silice, C18-RP, 17 %C, ca.0,8 mmol/g, taille de la pièce : 40-63μ, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10111002 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10111002 50 g Flacon en verre 50g
11924121 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10111002 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 360120500
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 71889-02-6 | C18H37Cl3O2Si2 | 448.012 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la chromatographie sur colonne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71889-02-6
Formule moléculaire C18H37Cl3O2Si2
Poids moléculaire (g/mol) 448.012
Clé InChI VYTRPUAMVCWPLO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Octadecylsilicate
CID PubChem 172932
Nom IUPAC dioxosilane ; trichloro(octadécyl)silane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl.O=[Si]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Silica gel, C18-RP, 17%C
Quantité 50 g
Conditionnement Flacon en verre
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.