Learn More
Thermo Scientific Chemicals Gel de silice, C18-RP, 23 %C, ca.1,2 mmol/g, pièce taille 40-63 μm
Code produit 10733603 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10733603 50 g 50g
10649863 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10733603 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 360110500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la chromatographie sur colonne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 50 g
Matériau Gel de silice