Learn More
Gel de silice, pour chromatographie, 0,035-0,070 mm, 90 A, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10721804 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
250g
Code produit. 10721804
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la chromatographie sur colonne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7631-86-9
Formule moléculaire O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 60.08
Numéro MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Clé InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Silicon dioxide
CID PubChem 24261
ChEBI CHEBI:30563
Nom IUPAC dioxosilane
SMILES O=[Si]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Silica gel
Note relative au nom For chromatography, 0.035-0.070mm, 90Å
Matériau Silica Gel
Quantité 250 g
Conditionnement Flacon en plastique
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids de la formule 60.08