Learn More
Gel de silice, pour chromatographie, 0,075-0,250 mm, 150 A, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10460983 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
250g
5kg
Code produit. 10460983
Marque: Thermo Scientific Acros 419282500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la chromatographie sur colonne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7631-86-9
Formule moléculaire O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 60.08
Numéro MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Clé InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMILES O=[Si]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Silica gel
Couleur Blanc
Note relative au nom For column chromatography
Forme physique Poudre granuleuse très fine
Conditionnement Flacon en verre
Granulométrie Nominal particle size: >60 mesh: <7.5%, <200 mesh: <10.0%
Surface spécifique 275 to 375 m2/g (BET)
Quantité 250 g
Merck Index 15, 8632
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Nom IUPAC silanedione
Poids de la formule 60.08