Learn More
Thermo Scientific Chemicals Gel de silice, pour chromatographie sur colonne, 0,200-0,500 mm, 60Å
Code produit 10378803 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement Quantité unitSize
10378803 Récipient en plastique 5 kg 5kg
10256770 Flacon en plastique 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10378803 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 240380050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications :
Pour la chromatographie sur colonne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7631-86-9
Spécification
Porosité 60 Å
Conditionnement Récipient en plastique
Quantité 5 kg
Type Gel de silice
Matériau Gel de silice