Learn More
Gel de silice pour chromatographie sur colonne, ultrapur, 60-200 microns, 60A
Code produit 11914121 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
30 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
30kg
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11914121 5 kg Récipient en plastique 5kg
10078971 250 g Bouteille en plastique 250g
10732643 1 kg Bouteille en plastique 1kg
16348237 30 kg Bouteille en plastique 30kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11914121 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 360060050
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS : 7631-86-9 | O₂Si | 60,08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la chromatographie sur colonne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7631-86-9
Formule moléculaire O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 60.08
Numéro MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Clé InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Silicon dioxide
CID PubChem 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMILES O=[Si]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Silica gel
Note relative au nom For column chromatography
Couleur Blanc à marron
Forme physique Poudre et/ou morceaux
pH 6.5 to 7.5 (10% w/w suspension)
Matériau Silica Gel
Quantité 5 kg
Conditionnement Récipient en plastique
Granulométrie 5.0% Max. (under size) 5.0% Max. (over size)
Volume des pores 0.70 to 0.85mL/g (specific)
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Nom IUPAC silanedione
Poids de la formule 60.08
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement