Learn More
Thermo Scientific Chemicals Gel de silice, pour chromatographie sur colonne, 0,035-0,070 mm, 60Å
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Porosité | 60 Å |
| Quantité | 30 kg |
| Type de produit | Gel de silice |
| Matériau | Gel de silice |
| À utiliser avec (application) | Chromatographie sur colonne |