Learn More
Thermo Scientific Chemicals Gel de silice, pour chromatographie sur colonne, 0,060-0,200 mm, 40Å
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la chromatographie sur colonne
Spécification
Spécification
| Porosité | 40 A |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Quantité | 1 kg |
| Type de produit | Gel de silice |
| Matériau | Gel de silice |