Learn More
Thermo Scientific Chemicals Gel de silice, pour chromatographie sur colonne, Ultra Pure
Product Code. 10120762 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Unit Size:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
10120762 500 g 500g
10689852 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10120762 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 360035000
Des produits chimiques à la chromatographie
Utilisez le code promo 27991
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7631-86-9
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la chromatographie sur colonne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7631-86-9
Specifications
Granulométrie 40 à 60 μm
Porosité 40 A
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 500 g
Type Gel de silice
Matériau Gel de silice
À utiliser avec (application) Chromatographie sur colonne