Learn More
Thermo Scientific Chemicals Gel de silice, pour chromatographie sur colonne, Ultra Pure
Product Code. 10407982 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
30 kg
Unit Size:
30kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
10407982 1 kg -
10619004 5 kg 5kg
10500764 30 kg 30kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10407982 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 360050010
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
This item is not returnable. View return policy
Pour la chromatographie sur colonne.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7631-86-9
Specifications
Granulométrie 40 à 60 μm
Porosité 60 Å
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 1 kg
Type de produit Gel de silice
Matériau Gel de silice