Learn More
Thermo Scientific Chemicals Gel de silice, pour chromatographie sur colonne, Ultra Pure
Code produit 10619004 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
30 kg
Conditionnement:
30kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10619004 5 kg 5kg
10407982 1 kg -
10500764 30 kg 30kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10619004 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 360050050
Des économies importantes pour une meilleure séparation
Utilisez le code promo 27992
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Pour la chromatographie sur colonne.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7631-86-9
Spécification
Granulométrie 40 à 60 μm
Porosité 60 Å
Conditionnement Récipient en plastique
Quantité 5 kg
Type de produit Gel de silice
Matériau Gel de silice