Learn More
Dessiccant de gel de silice, indicateur, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11333958
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11333958 500 g 500g
11343958 100 g 100g
11430271 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11333958 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040381.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Utilisé pour sécher l’air dans les systèmes d’air comprimé industriels.Il est également utilisé comme un outil de conservation pour contrôler l’humidité relative dans les expositions et le stockage des musées et bibliothèques.De plus, il est utilisé dans les bandelettes de test diagnostique, les dispositifs d’inhalation, les seringues, les kits d’analyse de médicaments et les kits de désinfection hospitaliers.
Silica gel desiccant is used to dry the air in industrial compressed air systems. It is also used as a preservation tool to control relative humidity in museum and library exhibitions and storage. Further, it is employed in diagnostic test strips, inhalation devices, syringes, drug test kits and hospital sanitation kits. In addition to this, it is used as a stationary phase in chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7631-86-9
Formule moléculaire O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 60.08
Numéro MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Clé InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 24261
ChEBI CHEBI:30563
Nom IUPAC dioxosilane
SMILES O=[Si]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Silica gel desiccant
Forme physique Granules de -4+10 mesh
Matériau Silica Gel
Quantité 500 g
Dimensions de la maille −4+10 Mesh Granules
Conditionnement Flacon en plastique
Informations sur la solubilité Soluble in alkalies. Insoluble in water.
Sensibilité Hygroscopic
Qualité ACS
compliance-icons
Identifiant produit
  • Silica gel desiccant, indicating, ACS
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
  • H360F-Peut nuire à la fertilité.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH208-Contient . Peut produire une réaction allergique.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Cobaltous chloride