Learn More
Dessiccant de gel de silice, indicateur, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Description
Silica gel desiccant is used to dry the air in industrial compressed air systems. It is also used as a preservation tool to control relative humidity in museum and library exhibitions and storage. Further, it is employed in diagnostic test strips, inhalation devices, syringes, drug test kits and hospital sanitation kits. In addition to this, it is used as a stationary phase in chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Silica gel desiccant |
| Note relative au nom | For analysis ACS |
| Couleur | Bleu |
| Forme physique | Granulaire |
| Densité | 2.17 to 2.66g/cm3 |
| Matériau | Silica Gel |
| Quantité | 100 g |
| Odeur | Odorless |
| Informations sur la solubilité | Soluble in alkalies. Insoluble in water. |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Show More |
Safety and Handling
- Silica gel desiccant, indicating, ACS
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
- H360F-Peut nuire à la fertilité.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH208-Contient . Peut produire une réaction allergique.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: Silica, amorphous