Learn More
Gel de silice, à des fins de séchage, qualité non toxique, 3-6 mm, Thermo Scientific Chemicals
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Silica gel |
| Note relative au nom | 3-6mm |
| Couleur | Blanc à jaune |
| Forme physique | Solide |
| Densité | 620 to 800g/L |
| Matériau | Silica Gel |
| Quantité | 1 kg |
| Humidité | Residual moisture (140°C): < 1% (typically) |
| Merck Index | 15, 8632 |
| Conditionnement | Bouteille en plastique |
| Show More |