Learn More
Gel de silice, à des fins de séchage, qualité non toxique, 3-6 mm, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10574321 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Récipient en plastique
Tambour en fibre
Conditionnement:
1kg
25kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10574321 5 kg Récipient en plastique 5kg
10440983 1 kg Bouteille en plastique 1kg
10484785 25 kg Tambour en fibre 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10574321 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 357400050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Gel de silice, O2Si, numéro CAS 7631-86-9, dioxyde de silicium, 25 kg, 2,0 % max (140°C, 4 h), capacité d’adsorption (humidité relative 40 %) : env. 20 %, 620 à 800 g/L, CHEBI:30563, blanc à jaune, 231-545-4, 60,08, non toxique, VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N, dioxosilane, 15, 8632, MFCD00011232
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Agent de séchage, pour chromatographie sur colonne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7631-86-9
Formule moléculaire O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 60.08
Numéro MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Clé InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Silicon dioxide
CID PubChem 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMILES O=[Si]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Silica gel
Note relative au nom 3-6mm
Couleur Blanc à jaune
Forme physique Solide
Densité 620 to 800g/L
Matériau Silica Gel
Quantité 5 kg
Humidité Residual moisture (140°C): < 1% (typically)
Merck Index 15, 8632
Conditionnement Récipient en plastique
Granulométrie Particle size analysis: typically sieve residue>5mm:ca 10%, passing through 2mm: ca 1%
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Nom IUPAC silanedione
Poids de la formule 60.08
Qualité Non toxique
Absorption d’eau 20.0% min. (40% min. RH)