Learn More
Gel de silice qualité 923 Davisil™, pour chromatographie sur colonne, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
| pH | 5,5 à 8 |
| Quantité | 500 g |