Learn More
Gel de silice, Solstice
Code produit 15641360
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Conditionnement:
1kg
2.50kg
500g
6 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15641360 1 kg 1kg
15661360 500 g 500g
15651360 2.5 kg 2.50kg
15691360 6 x 500 g 6 pièces
15671360 6 x 1 kg 6 pièces
15681360 6 x 2.5 kg 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15641360 Supplier Honeywell-Fluka Supplier No. 137671KG
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Avec indicateur d’humidité exempt de métaux lourds
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 112926-00-8
Formule moléculaire O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 60.083
Numéro MDL MFCD00011232
Clé InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 24261
ChEBI CHEBI:30563
Nom IUPAC dioxosilane
SMILES O=[Si]=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Silica Gel
Matériau Gel de silice
Quantité 1 kg
Numéro UN NONH for all modes of transport