Learn More
Gel de silice, qualité HPLC, sphérique, 2,2 microns APS, 80 angströms, 99,99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15457075
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15457075 5 g 5g
15447075 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15457075 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 045797.06
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 63231-67-4 | H2O3Si | 78.098 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63231-67-4
Formule moléculaire H2O3Si
Poids moléculaire (g/mol) 78.098
Numéro MDL MFCD00011232
Clé InChI IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 14768
Nom IUPAC dihydroxy(oxo)silane
SMILES O[Si](=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Silica gel
Note relative au nom P.V. 0.95cc/g
Forme physique Sphérique
Matériau Silica Gel
Quantité 5 g
Granulométrie 2.2 Micron APS, 80Å
Pourcentage de pureté ≥99.99%
Qualité HPLC
Surface spécifique 470m2/g