Learn More
Gel de silice, qualité HPLC, sphérique, 3 microns APS, 120 angströms, 99,99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Silica gel |
| Note relative au nom | P.V. 1.00cc/g |
| Forme physique | Sphérique |
| Matériau | Silica Gel |
| Quantité | 5 g |
| Granulométrie | 3 Micron APS, 120Å |
| Pourcentage de pureté | ≥99.99% |
| Qualité | HPLC |
| Surface spécifique | 340m2/g |