Learn More
Gel de silice, qualité HPLC, sphérique, 5 microns APS, 120 angströms, 99,99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15497085
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15497085 5 g 5g
15407095 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15497085 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 045810.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 63231-67-4 | H2O3Si | 78.098 g/mol
Silica gel is a useful product for column chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63231-67-4
Formule moléculaire H2O3Si
Poids moléculaire (g/mol) 78.098
Numéro MDL MFCD00011232
Clé InChI IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 14768
Nom IUPAC dihydroxy(oxo)silane
SMILES O[Si](=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Silica gel
Note relative au nom P.V. 1.00cc/g
Forme physique Sphérique
Matériau Silica Gel
Quantité 5 g
Granulométrie 3 Micron APS, 120Å
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Pourcentage de pureté ≥99.99%
Qualité HPLC
Surface spécifique 340m2/g