Learn More
Agent séchant PS en gel de silice, Solstice
Code produit 15617080 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15617080 1 kg Flacon poly 1kg
15627080 250 g Flacon poly 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15617080 Supplier Honeywell-Fluka Supplier No. 783071KG
 Article restreint
Expédition estimée: 07-05-2027
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Avec indicateur
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 112926-00-8
Formule moléculaire O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 60.083
Numéro MDL MFCD00011232
Clé InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 24261
ChEBI CHEBI:30563
Nom IUPAC dioxosilane
SMILES O=[Si]=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Silica gel PS drying agent
Matériau Gel de silice
Quantité 1 kg
Numéro UN NONH for all modes of transport
Conditionnement Flacon poly
Poids de la formule 60,08g/mol