Learn More
Rubin en gel de silice, Solstice
Code produit 15657350
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1kg
2.50kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15657350 1 kg Flacon poly 1kg
15667350 2.5 kg Flacon poly 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15657350 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 858151KG
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Agent de séchage, avec indicateur d’humidité, sans cobalt
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112926-00-8
Formule moléculaire O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 60.083
Numéro MDL MFCD00011232
Clé InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 24261
ChEBI CHEBI:30563
Nom IUPAC dioxosilane
SMILES O=[Si]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Silica gel Rubin
Point d’ébullition 2230 °C
Couleur Rouge
Point de fusion 1600 °C
Forme physique Granulaire
pH 9,0
Matériau Gel de silice
Quantité 1 kg
Numéro UN NONH for all modes of transport
Odeur Inodore
Conditionnement Flacon poly
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Silica gel Rubin