Learn More
Gel de silice, qualité TLC haute pureté, avec liant de gypse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11305577
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
250g
50g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11305577 50 g 50g
11335577 250 g 250g
11325577 1 kg 1kg
11315577 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11305577 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042763.18
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
Préparation de la plaque CCM
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63231-67-4
Formule moléculaire H2O3Si
Poids moléculaire (g/mol) 78.098
Numéro MDL MFCD00011232
Clé InChI IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 14768
Nom IUPAC dihydroxy(oxo)silane
SMILES O[Si](=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Silica gel
Note relative au nom With gypsum binder
Forme physique 12 Micron APS,S.A.500 à 600 m
pH 6 to 7
Matériau Silica Gel
Quantité 50 g
Granulométrie 500 to 600m2/g, 60Å
Qualité CCM haute pureté
Surface spécifique 500 to 600m2/g