Learn More
Gel de silice, qualité TLC haute pureté, avec liant de gypse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11335577
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
250g
50g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11335577 250 g 250g
11305577 50 g 50g
11325577 1 kg 1kg
11315577 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11335577 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042763.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Préparation de la plaque CCM
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63231-67-4
Formule moléculaire H2O3Si
Poids moléculaire (g/mol) 78.098
Numéro MDL MFCD00011232
Clé InChI IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 14768
Nom IUPAC dihydroxy(oxo)silane
SMILES O[Si](=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Silica gel
Note relative au nom With gypsum binder
Forme physique 12 Micron APS,S.A.500 à 600 m
pH 6 to 7
Matériau Silica Gel
Quantité 250 g
Granulométrie 500 to 600m2/g, 60Å
Qualité CCM haute pureté
Surface spécifique 500 to 600m2/g