Learn More
Macherey-Nagel™ Couche de silice spéciale pour la séparation des aflatoxines par CCM sur les plaques en verre
Code produit 10534542 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l):
20 x 20 cm
Conditionnement:
25 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) unitSize
10534542 20 x 20 cm 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10534542 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 809043
Recommandé pour la séparation des aflatoxines
Recommended for the separation of aflatoxins
  • Silice 60à haute pureté avec gypse et très petite quantité d’un liant organique polymérique
  • Plus doux qu’une couche de silice standard
  • Les taches peuvent être rayées et la couche absorbe plus rapidement
  • Disponible sous forme de plaques en verre
Spécification
Matériau Silice 60
Quantité 25/boîte
Type Plaque en verre
Indicateur fluorescent UV254
Épaisseur (métrique) 0,25 mm
Dimensions (L x l) 20 x 20 cm