Learn More
Macherey-Nagel™ Couche mixte de cellulose et de silice sur plaques de verre SILCEL-Mix-25
Code produit 10756712 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
20 x 20 cm
Conditionnement:
25 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
10756712 20 x 20 cm 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10756712 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 810043
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    284.00€
    274.00€ / 25 pièces
    Économisez 10.00€
    3% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Séparez les conservateurs et autres composés antimicrobiens. La couche mixte de cellulose et de silice sur plaques de verre SILCEL-Mix-25 est le choix idéal pour les séparations par CCM.
Separate preservatives and other antimicrobial compounds. SILCEL-Mix-25 Cellulose and Silica Mixed Layer on Glass Plates is the perfect choice in TLC separations.
  • Couche mixte de cellulose et de silice
  • Recommandé pour la séparation des conservateurs
  • Recommandé pour la séparation des composés antimicrobiens
Spécification
Matériau Cellulose et silice
Quantité 25/boîte
Type Plaque en verre
Indicateur fluorescent UV254
Épaisseur (métrique) 0,25 mm
Dimensions (L x l) 20 x 20 cm