Learn More
Macherey-Nagel™ Plaques en verre de silice
Code produit 10002831 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l):
10 x 20 cm
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) unitSize
10002831 10 x 20 cm 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10002831 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 811051
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
HPTLC glass plates in different plate sizes for many different applications. Silica gel (SiOH) impregnated with caffeine for the analysis of polycyclic aromatic hydrocarbons.
Spécification
Matériau Silice 60
Granulométrie 2 à 10 μm
Porosité 60 Å
Quantité 50/boîte
Type Plaque en verre
Volume des pores 0,75 ml/g
Surface spécifique ∼500 m2/g
Épaisseur (métrique) 0,20 mm
Dimensions (L x l) 10 x 20 cm