Learn More
Macherey-Nagel™ Plaques en verre de silice
Code produit 10471662 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
10 x 10 cm
Conditionnement:
25 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
10471662 10 x 10 cm 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10471662 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 811052
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    418.00€
    354.91€ / 25 pièces
    Économisez 63.09€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Plaques de verre HPTLC en différentes tailles de plaques pour de nombreuses applications différentes. Gel de silice avec modification de l’octadécyle (C18, ODS, RP18)
Plaques de verre CCMHP, couche de gel de silice modifiée, Nano-SIL C18-100
  • Matériau de la base : plaques de verre revêtues de gel de silice
  • Mode : phase inverse
  • Dureté de la couche : standard, souple
Adsorbant :
  • Gel de silice avec modification de l’octadécyle (C18, ODS, RP18)
  • Phase Nano-SIL C18-100
  • Indicateur UV : non
  • Type de particules : particules entièrement poreuses (FPP)
  • Forme des particules : irrégulière
  • Granulométrie : 2-10 μm
  • Taille des pores: 60 Å
  • Volume des pores : 0,75 ml/g
  • Liants : Oui
Indicateurs :
Cette plaque peut être utilisée avec différents indicateurs : silicate de zinc activé au manganèse avec fluorescence verte pour les UV à ondes courtes (254 nm) ; Pigment fluorescent inorganique spécial avec fluorescence bleue pour UV à ondes longues (366 nm)
Liants :
Produits hautement polymériques, stables dans presque tous les solvants organiques et résistant aux réactifs de visualisation agressifs
Applications recommandées :
Alcaloïdes, acides aminés, barbituriques, médicaments, flavonoïdes, dérivés de l’indole, azurants optiques, peptides, phénols, hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), agents conservateurs, phase inverse (RP), stéroïdes, huiles végétales (identification des huiles grasses selon l’agence de protection de l’environnement)
Caractéristiques générales des plaques CCM de Macherey-Nagel :
  • Plaques pré-enduites prêtes à l’emploi
  • Large gamme de tailles de plaques, de revêtements de surface et de renforcements
  • La plaque peut être facilement étiquetée pour une identification claire
  • Les plaques de verre sont robustes, résistantes à la chaleur et chimiquement résistantes à toutes les phases mobiles et réactifs de visualisation courants.
  • Efficacité accrue de la séparation grâce à une distribution optimisée de la taille des particules
  • Une plaque anti-poussière permet une manipulation pratique et évite la contamination au silice de la chambre CCM
Spécification
Matériau Silice 60
Granulométrie 2 à 10 μm
Porosité 60 Å
Quantité 25/boîte
Type Plaque en verre
Volume des pores 0,75 ml/g
Surface spécifique ∼500 m2/g
Épaisseur (métrique) 0,20 mm
Dimensions (L x l) 10 x 10 cm