Description
Plaques de verre HPTLC de différentes tailles de plaques pour de nombreuses applications différentes. Gel de silice (SiOH) imprégné de caféine pour l’analyse des hydrocarbures aromatiques polycycliques.
Spécification
Spécification
| Matériau | Silice 60 |
| Granulométrie | 2 à 10 μm |
| Porosité | 60 Å |
| Quantité | 25/boîte |
| Type | Plaque en verre |
| Volume des pores | 0,75 ml/g |
| Surface spécifique | ∼500 m2/g |
| Épaisseur (métrique) | 0,20 mm |
| Dimensions (L x l) | 10 x 10 cm |