Learn More
Macherey-Nagel™ Couches de silice standard SIL G sur plaques de verre
Code produit 10308221 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
50 x 100 mm
50x200mm
50 x 200 mm
100 x 100 mm
100 x 200 mm
200 x 200 mm
200 x 200 cm
Quantité:
100/boîte
12/boîte
15/boîte
20/boîte
25/Bte
25/boîte
50/boîte
Épaisseur (métrique):
0,25 mm
0,5 mm
1 mm
2 mm
Indicateur fluorescent:
UV254
UV254 + UV366
Conditionnement:
100 pièces
12 pièces
15 pièces
20 pièces
25 pièces
50 pièces
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Quantité Épaisseur (métrique) Indicateur fluorescent unitSize
10308221 100 x 100 mm 25/boîte 0,25 mm UV254 25 pièces
10469941 100 x 200 mm 50/boîte 0,25 mm - 50 pièces
10649391 100 x 200 mm 50/boîte 0,25 mm UV254 + UV366 50 pièces
11857043 100 x 200 mm 50/boîte 0,25 mm UV254 50 pièces
10371102 200 x 200 mm 25/boîte 0,25 mm UV254 25 pièces
10015681 200 x 200 mm 25/Bte 0,25 mm - 25 pièces
10023021 200 x 200 mm 12/boîte 2 mm UV254 12 pièces
10055711 200 x 200 cm 25/boîte 0,25 mm UV254 + UV366 25 pièces
10698811 200 x 200 mm 20/boîte 0,5 mm - 20 pièces
10609011 200 x 200 mm 15/boîte 1 mm - 15 pièces
10184851 200 x 200 mm 12/boîte 2 mm - 12 pièces
10576701 50 x 100 mm 50/boîte 0,25 mm - 50 pièces
10575571 50 x 100 mm 50/boîte 0,25 mm UV254 50 pièces
10388071 50x200mm 100/boîte 0,25 mm - 100 pièces
10716152 50 x 200 mm 100/boîte 0,25 mm UV254 100 pièces
12770154 50 x 200 mm 100/boîte 0,25 mm UV254 + UV366 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Code produit 10308221 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 809020
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Séparez les mélanges non volatils avec ces couches de silice standard non modifiées pour CCM (chromatographie sur couche mince). Les couches de silice standard SIL G sur plaques de verre sont disponibles dans différentes tailles de plaque et épaisseurs de couche. Sélectionnez un indicateur fluorescent et choisissez parmi les différents formats.
Séparez les mélanges non volatils avec ces couches de silice standard non modifiées pour CCM (chromatographie sur couche mince). Les couches de silice standard SIL G sur plaques de verre sont disponibles dans différentes tailles de plaque et épaisseurs de couche. Sélectionnez un indicateur fluorescent et choisissez parmi les différents formats.
Plaques en verre pour CCM, SIL G / UV 254
  • Plaques pré-enduites prêtes à l’emploi
  • Large gamme de tailles de plaques, de revêtements de surface et de renforcements
Absorbant
  • Silice 60
  • Surface spécifique (BET) ∼500 m2/g
  • Taille moyenne des pores de 60 Å
  • Volume spécifique des pores de 0,75 ml/g,
  • Granulométrie de 5 – 17 µm
  • Qualité standard
Épaisseur
  • Pour plaques analytiques de 0,25 mm
  • Pour plaques préparatives de 0,5 et 1 mm
  • Pour les couches préparatives de 2 mm, un matériau légèrement plus grossier est utilisé.
Indicateurs
  • Silicate de zinc activé au manganèse avec fluorescence verte pour les UV à ondes courtes (254 nm)
  • Pigment fluorescent inorganique spécial avec fluorescence bleue pour UV à ondes longues (366 nm)
Liants
  • Produits hautement polymériques, stables dans presque tous les solvants organiques et résistant aux réactifs de visualisation agressifs
Spécification
Matériau Silice 60
Granulométrie 5 à 17 μm
Porosité 60 Å
Quantité 25/boîte
Type Plaque en verre
Indicateur fluorescent UV254
Volume des pores 0,75 ml/g
Surface spécifique ∼500 m2/g
Épaisseur (métrique) 0,25 mm
Dimensions (L x l) 100 x 100 mm