Learn More
Macherey-Nagel™ Couches de silice standard SIL G sur plaques de verre
Tous les produits Macherey-Nagel ProduitsDescription
Séparez les mélanges non volatils avec ces couches de silice standard non modifiées pour CCM (chromatographie sur couche mince). Les couches de silice standard SIL G sur plaques de verre sont disponibles dans différentes tailles de plaque et épaisseurs de couche. Sélectionnez un indicateur fluorescent et choisissez parmi les différents formats.
- Plaques pré-enduites prêtes à l’emploi
- Large gamme de tailles de plaques, de revêtements de surface et de renforcements
- Silice 60
- Surface spécifique (BET) ∼500 m2/g
- Taille moyenne des pores de 60 Å
- Volume spécifique des pores de 0,75 ml/g,
- Granulométrie de 5 – 17 µm
- Qualité standard
- Pour plaques analytiques de 0,25 mm
- Pour plaques préparatives de 0,5 et 1 mm
- Pour les couches préparatives de 2 mm, un matériau légèrement plus grossier est utilisé.
- Silicate de zinc activé au manganèse avec fluorescence verte pour les UV à ondes courtes (254 nm)
- Pigment fluorescent inorganique spécial avec fluorescence bleue pour UV à ondes longues (366 nm)
- Produits hautement polymériques, stables dans presque tous les solvants organiques et résistant aux réactifs de visualisation agressifs
Spécification
Spécification
| Matériau | Silice 60 |
| Granulométrie | 5 à 17 μm |
| Porosité | 60 Å |
| Quantité | 50/boîte |
| Type | Plaque en verre |
| Indicateur fluorescent | UV254 |
| Volume des pores | 0,75 ml/g |
| Surface spécifique | ∼500 m2/g |
| Épaisseur (métrique) | 0,25 mm |
| Dimensions (L x l) | 100 x 200 mm |