Learn More
Trajan™ Tubulure GC en silice fondue non désactivée
Code produit 15268833
Change view
Click to view available options
Longueur totale (métrique):
5 m
10 m
25 m
Diamètre (métrique) interne:
0,005 mm
0,075 mm
0,1 mm
0,22 mm
0,53 mm
Diamètre (métrique) externe:
0,19 mm
0,285 mm
0,36 mm
0,68 mm
Conditionnement:
1 pièce
10m
25m
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur totale (métrique) Diamètre (métrique) interne Diamètre (métrique) externe unitSize
15268833 5 m 0,22 mm 0,36 mm 10m
11928716 10 m 0,005 mm 0,285 mm 1 pièce
15218843 25 m 0,53 mm 0,68 mm 25m
13467238 10 m 0,075 mm 0,19 mm 1 pièce
15218833 10 m 0,1 mm 0,36 mm 10m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15268833 Fournisseur Trajan™ Code fournisseur 062475
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisée dans un large éventail d’applications capillaires GC, LC et bioanalytiques. La tubulure GC en silice fondue non désactivée Trajan Scientific and Medical™ est protégée par une résine polyimide haute température
  • Utilisée dans un large éventail d’applications capillaires GC, LC et bioanalytiques
  • En silice fondue de haute qualité
  • Tubulure protégée par une résine polyimide haute température
  • Diamètres internes de 0,005 mm à 0,53 mm
Spécification
Type Tubulure capillaire
Désactivation Non désactivé
À utiliser avec (application) Applications GC, LC et bioanalytiques
Diamètre (métrique) interne 0,22 mm
Diamètre (métrique) externe 0,36 mm
Longueur totale (métrique) 5 m
Matériau Silice