Learn More
Gel de silice, Chem-Lab
Code produit 11943315
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
Polyéthylène
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11943315 1 kg Polyéthylène 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11943315 Fournisseur Chem-Lab Code fournisseur CL00.1922.1000
Utilisé comme agent dessiccateur dans les applications de laboratoire. Le gel de silice Chem-Lab est un composé granulaire de dioxyde de silicium qui absorbe facilement l’eau et protège les processus et les produits contre les effets de l’humidité.
La surface spécifique élevée du gel de silice lui permet d’absorber facilement de l’eau, en faisant un dessiccant utile (agent de séchage). En chimie, le gel de silice est utilisé en chromatographie comme phase stationnaire.
Spécification
Nom chimique ou matériau Silicon Dioxide
Forme physique Solide
CAS 7631-86-9
Densité 0.75g/cm3
Matériau Silicon Dioxide
Quantité 1 kg
Formule moléculaire O2Si
Perte à la dessiccation <2%
Numéro MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Conditionnement Polyéthylène
Informations sur la solubilité Insoluble
Clé InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Si]=O
Nom IUPAC dioxosilane
Poids moléculaire (g/mol) 60.08
CID PubChem 24261
ChEBI CHEBI:30563
Poids de la formule 60.08g/mol
Absorption d’eau Max capacity: >25%