Learn More
Gel de silice orange, pour le séchage, qualité non toxique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10647444 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10647444 1 kg Flacon en verre 1kg
10005313 250 g Flacon en verre 250g
10116863 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10647444 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 392030010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.05€
    81.65€ / 1kg
    Économisez 15.40€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 1327-36-2 | Al2O5Si | 162.04 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Agent de séchage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1327-36-2
Formule moléculaire Al2O5Si
Poids moléculaire (g/mol) 162.04
Numéro MDL MFCD00077645
Clé InChI HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
Spécification
Nom chimique ou matériau Silica gel orange
Couleur Orange
Forme physique Billes
Matériau Silica Gel
Quantité 1 kg
Perte à la dessiccation 2% max. (120°C, 2 h)
Conditionnement Flacon en verre
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.