Learn More
Kartell™ Bouchons coniques en silicium
Code produit 10256911
Change view
Click to view available options
Dimensions:
Dia. haut/bas :15/11 mm
Dia. haut/bas :20/14 mm
Dia. supérieur/inférieur :12/9 mm
Dia. supérieur/inférieur :16/12 mm
Dia. supérieur/inférieur :30/21 mm
Conditionnement:
10 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
10256911 Dia. haut/bas :15/11 mm 10 pièces
10641122 Dia. supérieur/inférieur :16/12 mm 10 pièces
10003041 Dia. haut/bas :20/14 mm 10 pièces
10737672 Dia. supérieur/inférieur :30/21 mm -
10524631 Dia. supérieur/inférieur :12/9 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10256911 Fournisseur Kartell™ Code fournisseur 0380300
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En silicium pour rendre ces bouchons adaptés aux applications impliquant des aliments. Les bouchons coniques en silicium Kartell™ sont disponibles dans une variété de tailles pour boucher une variété d’orifices.
  • Adaptés à une utilisation dans l’industrie agroalimentaire
  • Bouchon conique
  • Autoclavables
  • Disponibles en plusieurs tailles
Spécification
Hauteur (métrique) 18mm
Quantité 1/boîte
Dimensions Dia. haut/bas :15/11 mm
Autoclavable Autoclavable
Couleur Naturel
Diameter (Metric) Bottom 11 mm
Diamètre (métrique) supérieur 15 mm
Matériau Silicone
Type de produit Bouchon conique
Forme Conique