Learn More
Ebro Electronic™ Câble d'extension AX 110
Description
Câble d'extension pour sondes avec connecteur Lemosa
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Directive 2011/65/UE RoHS |
| Jetable | Usage unique |
| À utiliser avec (application) | Câble d'extension pour sondes avec connecteur Lemosa |
| Hauteur (métrique) | 30 mm |
| Longueur (métrique) | 250 mm |
| Longueur (métrique) du câble | 1 m |
| Matériau | Silicium |
| Modèle | AX 110 |
| Poids (métrique) | 0.12 kg |
| Type de produit | Câble de rallonge |
| Afficher plus |