Learn More
Saint Gobain Life Sciences Bouchon à jupe rabattable en silicone
Code produit 11744598
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
7,1mm
16 mm
Conditionnement:
100 pièces
20 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) unitSize
11744598 7,1mm 100 pièces
11714608 16 mm 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11744598 Fournisseur Saint Gobain Life Sciences Code fournisseur 467007100
Expédition estimée: 30-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ce bouchon pour la biologie, la microbiologie et l'hématologie, ainsi que pour les appareils en sciences alimentaires, techniques, médicaux et hospitaliers. Le bouchon à jupe pliable en silicone est particulièrement adapté à tous les types de travaux de culture tissulaire.
  • Bouchons à jupe rabattable en deux parties
  • Conçu avec un joint double pour conserver le contenu du récipient en sécurité
  • Idéal pour sécuriser les récipients en verre, en métal et en plastique
  • La partie inférieure saisit l’extérieur du récipient et le bouchon creux supérieur comporte des dentelures annulaires pour fournir un joint étanche au bord
  • La section supérieure du bouchon creux peut être perforée pour extraire le contenu sans enlever le bouchon et reste étanche même après plusieurs perforations
  • Bouchons en silicone biologiquement neutres et non toxiques pour la fermeture des tubes et flacons
  • Inodore, sans goût, non adhérent et résistant au vieillissement
  • Non toxique, biologiquement neutre
  • Homologué FDA/BGA
  • Pour les tubes à essai
  • Facile à installer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) 7,1mm
Quantité 1 de chaque
Couleur Transparente
Matériau Silicone
Type de produit Bouchon à jupe rabattable