Learn More
Macherey-Nagel™ Plaques CCMHP en verre RP-18 W/UV254
Code produit 10466091 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
20 x 20 cm
Conditionnement:
25 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
10466091 20 x 20 cm 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10466091 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 811071
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    555.00€
    468.15€ / 25 pièces
    Économisez 86.85€
    15% de réduction
En stock
Conçues pour une utilisation en CCMHP. Les plaques CCMHP en verre Macherey-Nagel™ RP-18 W/UV254 ont une couche de nano silice modifiée avec un indicateur fluorescent pour les UV à ondes courtes (254 nm). Elle est mouillable à l’eau, résistante aux acides et stable à un pH de 2–10.
Les plaques en verre RP-18 W/UV254 sont dotées de couches de silice modifiées par l’octadécyle avec un indicateur fluorescent pour une utilisation dans la chromatographie en couche mince haute performance (CCMHP). Elles peuvent être utilisées en phase normale ou en mode de séparation de phase inverse, avec des éluants tels que de solvants anhydres ou des mélanges à forte concentration d’eau. La polarité relative de l’éluant détermine la polarité de la couche.
  • Produit résistant aux acides avec une fluorescence bleu pâle pour les UV à ondes courtes (254 nm)
  • Les substances absorbant les UV apparaissent sous la forme de taches bleu foncé à noir sur un fond bleu clair
  • Ordre de polarité : silice > DIOL > NH2 > CN > RP-2 > C18-50 > RP-18W > C18-100
  • Applications recommandées : aminophénols, barbituriques, conservateurs, nucléobases, hydrocarbures aromatiques polycycliques, stéroïdes, tétracyclines, plastifiants (phtalates)
  • Stable à un pH de 2–10 ; teneur en carbone de 14 %
Spécification
Matière absorbante Silice 60
Matériau Gel de silice avec modification de l’octadécyle (C18, ODS, RP18)
Granulométrie 2 à 10 μm
Porosité 60 Å
Quantité 25/Bte
Type Plaque en verre
Indicateur fluorescent UV254
À utiliser avec (application) HPTLC
Volume des pores 0,75 ml/g
Adsorbant Gel de silice avec modification de l’octadécyle (C18, ODS, RP18)
Surface spécifique 500 m2/g
Épaisseur (métrique) 0,25 mm
Dimensions (L x l) 20 x 20 cm