Learn More
Cible de pulvérisation d’oxyde de silicium(II), 50,8 mm (2,0 po.) de diamètre x 6,35 mm (0,250 po.) d’épaisseur, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15434845
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15434845 1 Ea. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15434845 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041093.KS
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 10097-28-6 | OSi | 44.084 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Silicon(II) oxide sputtering target
Note relative au nom 50.8mm (2.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick
Quantité 1 Ea.
CAS 10097-28-6
Odeur Odorless
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule moléculaire OSi
Numéro MDL MFCD00151536
Synonyme silicon monoxide, silylene, oxo, silicon ii oxide, unii-1oqn9cbg7l, 1oqn9cbg7l, silicon ii oxide, optical grade, sio, oxidosilicon, oxosilanylidene, oxosilylene
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Clé InChI LIVNPJMFVYWSIS-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O+]#[Si-]
Nom IUPAC oxoniumylidynesilanide
Poids moléculaire (g/mol) 44.084
CID PubChem 66241
ChEBI CHEBI:30588
Poids de la formule 44.09
Pourcentage de pureté 99.9%