Learn More
Nitrure de silicium(IV), liant MgO, cible de pulvérisation, 50,8mm (2,0po) de diamètre x 3,18mm (0,125po) d’épaisseur, 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15473795
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15473795 1 Ea. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15473795 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041088.KS
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
Source de pulvérisation de magnétron
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Silicon(IV) nitride, MgO binder, Sputtering Target
Note relative au nom 50.8mm (2.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick
Quantité 1 Ea.
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro MDL MFCD00011230
Poids de la formule 140.28
Pourcentage de pureté 99.9%