Learn More
Cible de pulvérisation d’oxyde de silicium(IV), 50,8 mm (2,0 po.) de diamètre x 6,35 mm (0,250 po.) d’épaisseur, 99,995 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15453805
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15453805 1 Ea. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15453805 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041097.KS
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Silicon(IV) oxide sputtering target
Note relative au nom 50.8mm (2.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick
Quantité 1 Ea.
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro MDL MFCD00011232
Poids de la formule 60.09
Pourcentage de pureté 99.995%