Learn More
Bloc de silicone, jusqu’à 15 cm (5,9 po), 99,999+ % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11393468
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
100g
1kg
2.50kg
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11393468 25 g 25g
11313478 100 g 100g
11383468 1 kg 1kg
11303478 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11393468 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039101.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7440-21-3 | Si | 28.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-21-3
Formule moléculaire Si
Poids moléculaire (g/mol) 28.09
Numéro MDL MFCD00085311
Clé InChI XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
CID PubChem 5461123
ChEBI CHEBI:27573
Nom IUPAC silicone
SMILES [Si]
Spécification
Nom chimique ou matériau Silicon lump
Quantité 25 g
Odeur Odorless
Granulométrie 15cm (5.9 in.) & down
Forme Grumeaux
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté ≥99.999%