Learn More
Lauda™ Huile de silicone
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 5L |
| Gamme de températures | –50°C à +120°C |
| Type | Huile de silicone |
| Quantité | 5 l |
| Température (métrique) maximale | 120°C |
| Viscosité | 5 mm2/s à 25°°C |