Learn More
Hirschmann™ Tubulure en peroxide de silicium
Description
- Produit translucide
- Résistance à la température de −51° C à +238°C
- Dureté de Shore A 55
- Autoclavables
- Tube en silicium avec peroxide organique
- Non toxique
- Résistant à l’ozone et à la lumière du soleil
- Diamètre intérieur de 3,2 mm, longueur de 15 m
Spécification
Spécification
| Matériau | Peroxyde de silicium |
| Type de produit | Tubulures |
| À utiliser avec (application) | Usage industriel |
| Dimensions | DI : 3,2 mm ; Longueur : 15 m |