Learn More
Plaque de silicone, 9,5 mm (0,37 po) d’épaisseur, 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11460211
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Conditionnement:
100mm
25mm
50mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11460211 50 x 50 mm 50mm
11343488 25 x 25 mm 25mm
11333488 100 x 100 mm 100mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11460211 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039110.FI
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7440-21-3 | Si | 28.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-21-3
Formule moléculaire Si
Poids moléculaire (g/mol) 28.09
Numéro MDL MFCD00085311
Clé InChI XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
CID PubChem 5461123
ChEBI CHEBI:27573
Nom IUPAC silicone
SMILES [Si]
Specifications
Nom chimique ou matériau Silicon plate
Note relative au nom 9.5mm (0.37 in.) thick
Quantité 50 x 50 mm
Odeur Odorless
Poids ≈14.32g/25x25mm
Forme Plaque
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.999%