Learn More
Poudre de silicone, cristalline, maille de -140, 98 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11364647
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11364647 250 g 250g
11354647 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11364647 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039688.30
 Article restreint
Expédition estimée: 31-07-2026
Ajouter au panier
Pour la pulvérisation de plasma
Pour la pulvérisation de plasma
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-21-3
Formule moléculaire Si
Poids moléculaire (g/mol) 28.09
Numéro MDL MFCD00085311
Clé InChI XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
CID PubChem 5461123
ChEBI CHEBI:27573
Nom IUPAC silicone
SMILES [Si]
Spécification
Nom chimique ou matériau Silicon powder
Couleur Gris
Quantité 250 g
Dimensions de la maille −140 Mesh
Odeur Odorless
Forme Poudre cristalline
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN1346
Pourcentage de pureté 98%
RUO– À des fins de recherche uniquement