Learn More
Poudre de silicone, cristalline, maille de -325, 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11323817
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11323817 10 g 10g
11313817 1 g 1g
11303817 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11323817 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 035662.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7440-21-3 | Si | 28.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-21-3
Formule moléculaire Si
Poids moléculaire (g/mol) 28.09
Numéro MDL MFCD00085311
Clé InChI XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
CID PubChem 5461123
ChEBI CHEBI:27573
Nom IUPAC silicone
SMILES [Si]
Spécification
Nom chimique ou matériau Silicon powder
Couleur Blanc
Quantité 10 g
Dimensions de la maille −325 Mesh
Odeur Odorless
Forme Poudre cristalline
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN1346
Pourcentage de pureté 99.999%