Learn More
Poudre de silicium, cristalline, APS≈ 100 nm, 99 %, synthétisée par plasma, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15457165
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15457165 2 g 2g
15467165 10 g 10g
15477165 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15457165 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 046308.04
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7440-21-3 | Si | 28.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-21-3
Formule moléculaire Si
Poids moléculaire (g/mol) 28.09
Numéro MDL MFCD00085311
Clé InChI XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
CID PubChem 5461123
ChEBI CHEBI:27573
Nom IUPAC silicone
SMILES [Si]
Spécification
Nom chimique ou matériau Silicon powder
Note relative au nom Plasma Synthesized
Quantité 2 g
Odeur Odorless
Granulométrie APS ≈100nm
Forme Cristalline
Numéro UN UN1346
Pourcentage de pureté 99%