Learn More
Tige en silicone, 0,828 cm (0,326 po) de diamètre, 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15466605
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mm
Conditionnement:
100mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15466605 100 mm 100mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15466605 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044625.DM
 Article restreint
Expédition estimée: 30-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Silicon rod
Note relative au nom 0.828cm (0.326 in.) dia.
CAS 7440-21-3
Quantité 100 mm
Odeur Odorless
Forme Tige
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule moléculaire Si
Numéro MDL MFCD00085311
Synonyme metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
Clé InChI XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Si]
Nom IUPAC silicone
Poids moléculaire (g/mol) 28.09
CID PubChem 5461123
ChEBI CHEBI:27573
Pourcentage de pureté 99.999%