Learn More
Tige en silicone, polycrystalline, non polie, 1,6 cm (0,6 po) de diamètre, 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11387818
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mm
100 mm
Conditionnement:
100mm
10mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11387818 100 mm 100mm
11377818 10 mm 10mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11387818 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 036376.DM
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7440-21-3 | Si | 28.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-21-3
Formule moléculaire Si
Poids moléculaire (g/mol) 28.09
Numéro MDL MFCD00085311
Clé InChI XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
CID PubChem 5461123
ChEBI CHEBI:27573
Nom IUPAC silicone
SMILES [Si]
Spécification
Nom chimique ou matériau Silicon rod
Note relative au nom Unpolished, 1.6cm (0.6 in.) dia.
Quantité 100 mm
Odeur Odorless
Poids ≈4.68g/cm
Forme Polycristallin
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.9999%